Få mere at vide
Sumanirole maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
Sumanirole maleate (U-95666E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sumanirole maleate |
| CAS | 179386-44-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H17N3O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | U-95666E PNU-95666 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (156.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=C3N1C[C@H](NC)CC3=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.31 |
| Vis mere |