missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sultopride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30426247
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426247 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS79051010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sultopride Hydrochloride
CAS 23694-17-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H26 N2 O4 S . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym Benzamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-','monohydrochloride (9CI), o-Anisamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-','monohydrochloride (8CI), Barnotil, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-(ethylsulfonyl)benzamide hydrochloride, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide hydrochloride, Sultopride hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O4S.ClH/c1-4-19-10-6-7-13(19)12-18-17(20)15-11-14(24(21,22)5-2)8-9-16(15)23-3;/h8-9,11,13H,4-7,10,12H2,1-3H3,(H,18,20);1H
SMIL Cl.CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 390.93
Formel vægt 390.138
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.