Få mere at vide
Sulthiame, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sultiame |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16) |
| Formel vægt | 290.0395 |
| Procent renhed | >95% |