missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sultamicillin Tosylate, TRC

Artikelnummer. 30423876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423876 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS789490250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sultamicillin tosilate
CAS 83105-70-8
Molekylær formel C25 H30 N4 O9 S2 . C7 H8 O3 S
Mængde 250 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','[[[(2S,6R)-3,3-dimethyl-4,4-dioxido-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl]carbonyl]oxy]methyl ester','(2S,5R,6R)-','(4-methylbenzenesulfonate) (1:1), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','[[(3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl)carbonyl]oxy]methyl ester','S,S-dioxide','[2S-[2α(2R*,5S*),5α,6β(S*)]]-','mono(4-methylbenzenesulfonate), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','[[[(2S,6R)-3,3-dimethyl-4,4-dioxido-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl]carbonyl]oxy]methyl ester','(2S,5R,6R)-','mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','[[(3,3-dimethyl-4,4-dioxido-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-yl)carbonyl]oxy]methyl ester','[2S-[2α(2R*,5S*),5α,6β(S*)]]-','mono(4-methylbenzenesulfonate), Bacimex, Bethacil orale, Sultamicillin p-toluenesulfonate, Sultamicillin tosylate, Unacid PD oral, Unacim orale
InChI formel InChI=1S/C25H30N4O9S2.C7H8O3S/c1-24(2)17(29-20(32)16(21(29)39-24)27-19(31)15(26)12-8-6-5-7-9-12)22(33)37-11-38-23(34)18-25(3,4)40(35,36)14-10-13(30)28(14)18;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-9,14-18,21H,10-11,26H2,1-4H3,(H,27,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t14-,15-,16-,17+,18+,21-;/m1./s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.CC2(C)S[C@@H]3[C@H](NC(=O)[C@H](N)c4ccccc4)C(=O)N3[C@H]2C(=O)OCOC(=O)[C@@H]5N6[C@@H](CC6=O)S(=O)(=O)C5(C)C
IUPAC navn [(2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carbonyl]oxymethyl (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 766.86
Formel vægt 766.1648
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.