missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulpiride N-oxide, TRC

Artikelnummer. 30324082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324082 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6285501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulpiride N-Oxide
CAS 2214214-03-4
Molekylær formel C15 H23 N3 O5 S
Mængde 1 g
Synonym Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, Sulpiride N-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Sulpiride Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O5S/c1-3-18(20)8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(24(16,21)22)6-7-14(13)23-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,21,22)
SMIL CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC navn N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 357.43
Formel vægt 357.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.