Få mere at vide
Sulpirid EP Urenhed D, Mikromol™
Beskrivelse
Sulpirid EP Urenhed D
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 22117-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H9 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesyre |
| Vis mere |