missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulpiride EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Sulpiride EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 33045-52-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP), Sulpiride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13) |
| SMIL | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?