Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12933634 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12933634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 316 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.91 DKK
    278.81 DKK / 1000ml
    Spare 53.10 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 1, 2 mol/L, ligning/L
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 1M Volumetric Solution (VL 316)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.