Få mere at vide
Svovlsyreopløsning, 0,1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12913634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12913634 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12913634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 314 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0.1, 0.2mol/L, eq/L
Mængde 1000 mL
Fysisk form Væske