Få mere at vide
Svovlsyre-formaldehydreagens EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1086805 |
| Grad | Eu. Ph. |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphuric Acid-Formaldehyde Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1086805 (RP 217)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i