Få mere at vide
Svovlsyre, fortyndet, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414749 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11414749
Brand: Reagecon 1086804
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg. Svovlsyre, fortyndet, EP-kvalitet, Reagecon™ er et brugsklart reagens med 98g/L H 2 SO 4 i vand til brug i manuelle og automatiserede titreringer.
Fortyndet svovlsyre er en stærk syre og en god elektrolyt. Den er stærkt ioniseret og bliver blå lakmusrød. Det reagerer med mange metaller, de fleste hydroxider og oxider, nogle carbonater og sulfider og nogle salte. Denne opløsning fremstilles ved at tilsætte 5,5 ml svovlsyre R til 60 ml vand, afkøles og derefter fortyndes til 100 ml til en slutkoncentration på 1 M (98 g/L).
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Klar-til-brug-produktet eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammensætning 5.5mL sulfuric acid in 60mL water, diluted to 100mL with water
Koncentration 1M
Lugt Lugtfri
Emballage Indlysende manipulation
Analysecertifikat Yes
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.1g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 98g/L H2SO4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SULPHURIC ACID, DILUTE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid