Få mere at vide
Svovlsyre 0,1275 M (0,255 N) Analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533022 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11533022 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11533022 Leverandør Reagecon Leverandørnr. SU2012755
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Koncentration 0.1275 M (0.255 N)
Emballage HDPE beholder
Mængde 5 L
Fysisk form Væske