Få mere at vide
Svovlsyre 0,05 M ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- European Pharmacopoeia (EP) referencestandard, European Pharmacopoeia (EP) referencemateriale
- Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
- Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
- Certificeret efter en specifikation af± 0,2 %.
- Certificeret af Reagecon's ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
- Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
- Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved detektion som beskrevet i flere EP-monografier.
- NIST sporbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy ± 0.2% |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.05 M |
| Teknik | Titration, EP Monographs |
| Mængde | 1 l |