Få mere at vide
Svovl Standard for ICP , ICP-MS 1000μ g/ml (1000 ppm) i vand ( H2O ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11499029 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Unit Size:
100ml
Product Code. 11499029
Brand: Reagecon PS2A7
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af ultrarent metal (99,999%) testet ved en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og råmaterialer analyseret ved titrering og ICP-MS før fremstilling.
  • ICP, ICP-MS referencestandard, ICP , ICP-MS referencemateriale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af massespektroskopistandarder), tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Specifications
Oversigt Matrix: H₂O
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Sulphur (NH₄)2SO₄
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Element Sulphur (NH₄)2SO₄
Mængde 100 ml