Få mere at vide
Svovlopløsning til ICP/MS 10mg/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12937413 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12937413 100 mL Flaske 100ml
12927413 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937413 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 649 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 DKK
    351.99 DKK / 100ml
    Spare 86.01 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulphur
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 100 mL