Få mere at vide
Svovlopløsning til ICP/MS 100mg/LH 2 O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12987293 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12987293 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12987293 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 449 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    387.38 DKK / 100ml
    Spare 94.62 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulphur
Emballage Flaske
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:26833