Få mere at vide
Svovlopløsning til ICP , 1 g/L, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12943494 100 mL 100ml
12953494 250 mL 250ml
12963494 500 mL 500ml
3 options
Artikelnummer. 12943494
Brand: Fisher Chemical S 049 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder H2O
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL