Få mere at vide
Svovlopløsning til ICP 10g/ LH2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12976384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12976384 100 mL Flaske 100ml
12986384 250 mL Flaske 250ml
12996384 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12976384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 249 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 DKK
    632.96 DKK / 100ml
    Spare 237.04 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne S
Koncentration 10 ±0,02 g/L
Type Massespektrometristandard
Element S
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 100 mL