Få mere at vide
Svovl i kulbrinter, jetflybrændstof, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
- Fuldt sporbar til internationale standarder.
- Sikrer god interlaboratorisk korrelation
- Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
- Pakningsstørrelse 250 ml
- 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1223 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.