Få mere at vide
Svovl til AAS 1g/LH 2 O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903215 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12903215 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12903215 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 DKK
    325.04 DKK / 500ml
    Spare 78.96 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulphur
Emballage Flaske
CAS 7704-34-9
Fysisk form Væske
Molekylær formel S
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Type Flamme enkelt-element standardløsning
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:26833