Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Sulfid testpapir
Artikelnummer. 11316554 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til brun/sort
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11316554
Brand: Macherey-Nagel™ 90761
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillader nem og pålidelig påvisning af svovlbrinte i prøver. Macherey Nagel™ Sulfid testpapir er ikke-giftigt og sikkert.
  • Kvalitativ
  • Sikrere end farligt og giftigt blyacetatpapir
  • Sulfidioner samt svovlbrinte giver positive reaktioner
Tekniske data
Farveindikator Hvid til brun/sort
Format Spole
Til brug med (applikation) Bestemmelse af svovlbrinte
Mængde 1 hver
Type Kvalitativt testpapir
Længde (metrisk) 5000 mm
Bredde (metrisk) 7 mm