Få mere at vide
Sulphide ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ISE standard S 1000 mg/L, 500mL |
| Emballage | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |