Beskrivelse
- Ionselektiv elektrodereferencestandard, ionselektiv elektrodereferencemateriale
- Certificeret
- NIST sporbar
- Nøjagtig til± 0,5 %
- Sikker, kompatibel med alle typer ISE-elektroder
- Kan bruges som kalibreringsmiddel til andre teknikker
- Kan bruges til metodevalidering eller instrumentkvalificering
- Vandig matrix
- Garanteret stabilitet gennem hele dens holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nøjagtighed ±0,5% |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulphide |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 ppm ±0,5% |
| Element | Sulfid |
| Mængde | 500 ml |