Få mere at vide
Sulfat standardopløsningskoncentrat, 10 ppm, Reagecon™ Artikelnummer.: 12564376
Sulfat standardopløsningskoncentrat, 10 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12564376 Shop alle Reagecon produkter
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12564376
Brand: Reagecon 5002800C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 100mL
Koncentration 10 ppm
Mængde 100 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer5280C25C1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/04/2025 Artikelnummer5002800C
Partinummer5280C25A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/02/2025 Artikelnummer5002800C
Partinummer5280C24L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/01/2025 Artikelnummer5002800C
Partinummer5280C24H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/10/2024 Artikelnummer5002800C
Partinummer5280C24C1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/04/2024 Artikelnummer5002800C
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sulfat standardopløsningskoncentrat, 10 ppm, Reagecon™ >