Få mere at vide
Sulfatstandard for ionkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vand (H 2 O), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
- Ionkromatografireferencestandard, ionkromatografireferencemateriale
- ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
- ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
- Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af ionkromatografistandarder) og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
- Alle måleusikkerheder for produktet er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Matrix: H₂O |
| Emballage | HDPE Triple-udvasket |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulphate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Teknik | Ionkromatografi, Anionmåling |
| Element | Sulfat |
| Mængde | 100 ml |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?