Få mere at vide
Suloctidil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suloctidil |
| CAS | 54767-75-8 |
| Molekylær formel | C20H35NOS |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (R*,S*)-4-[(1-Methylethyl)thio]-alpha-[1-(octylamino)ethyl]benzenemethanol, (±)-Suloctidil, Bemperil, CP 556S, Cerebro, Circleton, Dulasi, Dulcotil, Euvasal, Fluversin, Fluvisco, Hemoantin, Iangene, Loctidon, Locton, MJF 12637, Octamet, Polivasal, Sudil, Suloctidyl, Sulocton, Sulodene, (1S,2R)-1-(4-(Isopropylthio)phenyl)-2-(octylamino)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H35NOS/c1-5-6-7-8-9-10-15-21-17(4)20(22)18-11-13-19(14-12-18)23-16(2)3/h11-14,16-17,20-22H,5-10,15H2,1-4H3/t17-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccc(SC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | (1S,2R)-2-(octylamino)-1-(4-propan-2-ylsulfanylphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.56 |
| Formel vægt | 337.2439 |