Få mere at vide
Sulisobenzon, TRC
Artikelnummer. 30138420
Skift visning
Mængde:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138420 10 g
30137352 5 g
30007983 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS78947010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4065-45-6
Molekylær formel C14 H12 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 308.31
Synonym 1-Phenol-4-sulfonic acid, 2-benzoyl-5-methoxy- (6CI), 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzenesulfonic acid, 3-Benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzenesulfonic acid, Benzophenone 4, Escalol 577, MS 40, NSC 60584, Seesorb 101S, Spectra-Sorb UV 284, Sulisobenzone, Sungard, Syntase 230, UV 284, Uval, Uvasorb S 5, Uvinul D 5030, Uvinul MS 40, Viosorb 111
IUPAC navn 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonsyre
SMIL COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)O)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Formel vægt 308.0355
Procent renhed >95%