missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulindac Sulphane, Mikromol™
Beskrivelse
Sulindac Sulphane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Sulfide |
| CAS | 49627-27-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulindac Sulfide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H17 F O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, Sulindac Sulphane, Sulindac Sulfide, Sulindac Related Compound C, Sulindac Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9- |
| SMIL | CSc1ccc(\C=C/2\C(=C(CC(=O)O)c3cc(F)ccc23)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfanylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?