missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulindac Sulfone Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Sulfone Methyl Ester |
| CAS | 141741-24-4 |
| Molekylær formel | C21H19FO4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1[[4-(methylsulfonyl)-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19FO4S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)27(3,24)25)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)26-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10- |
| SMIL | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC navn | methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfonylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.44 |
| Formel vægt | 386.0988 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?