missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulindac Sulfone Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30422445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422445 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699320250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulindac Sulfone Methyl Ester
CAS 141741-24-4
Molekylær formel C21H19FO4S
Mængde 250 mg
Synonym (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1[[4-(methylsulfonyl)-1H-indene-3-acetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H19FO4S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)27(3,24)25)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)26-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-
SMIL COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)\c3ccc(F)cc13
IUPAC navn methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfonylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 386.44
Formel vægt 386.0988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.