Få mere at vide
Sulindac Sulfone Acyl-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Sulfone Acyl-b-D-Glucuronide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25FO10S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)38(2,34)35)16-8-5-14(27)10-19(16)18(12)11-20(28)36-26-23(31)21(29)22(30)24(37-26)25(32)33/h3-10,21-24,26,29-31H,11H2,1-2H3,(H,32,33)/b17-9-/t21-,22-,23+,24-,26+/m0/s1 |
| Formel vægt | 548.12 |