Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sulindac sulfid
Artikelnummer. 15404559
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404559 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15404559 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62104.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 32004-67-4 | C20H17FO2S, C20H17FO2S | 340,41 g/mol
Det er også vist at hæmme vækst og inducere apoptose i humane prostatacancerceller gennem en COX-1 og COX-2 uafhængig mekanisme. Sulindac sulfid er et analgetikum, der har antiproliferative og apoptotisk virkning. Det hæmmer ekspressionen og aktiviteten af cyclooxygenase-2 i humane tyktarmskræftceller og reducerer tumorbyrden hos patienter med adenomatøs polypose. Humane endotelceller, HMEC-1, blev behandlet med Sulindac-sulfid, og virkningen på celleoverlevelse var undersøgelser ved MTT-assay.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Gul
Til brug med (applikation) Aktiv metabolit af sulindac; hæmmer cyclooxygenase-1
CAS 32004-67-4
Molekylær formel C20H17FO2S
Formel vægt 340,41 g/mol
Smeltepunkt 189 °C til 191 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulindac sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulindac sulfide