missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulindac Sulfide, TRC

Artikelnummer. 30009428
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009428 100 mg
30008184 25 mg
17944575 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009428 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699220100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 49627-27-2
Molekylær formel C20 H17 F O2 S
Molekylvægt (g/mol) 340.41
Synonym (Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, Sulindac Sulphane, Sulindac Sulfide
IUPAC navn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfanylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetic acid
SMIL CSc1ccc(\C=C/2\C(=C(CC(=O)O)c3cc(F)ccc23)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulindac Sulfide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Formel vægt 340.0933
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.