Få mere at vide
Sulindac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Sulindac Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Methyl Ester |
| CAS | 134439-52-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulindac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H19 F O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, methyl ester, (Z)- |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10- |
| SMIL | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC navn | methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate |
| Vis mere |