Få mere at vide
Sulindac Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052647
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052647 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052647 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0624.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulindac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulindac Methyl Ester
CAS 134439-52-4
Analyt- eller komponentnavne Sulindac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H19 F O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, methyl ester, (Z)-
InChI formel InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10-
SMIL COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13
IUPAC navn methyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 370.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.1039 g/mol