Få mere at vide
Sulindac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050282
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050282 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050282 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0624.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulindac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulindac Ethyl Ester
CAS 68299-97-8
Analyt- eller komponentnavne Sulindac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H21 F O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid ethyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, ethyl ester, (Z)-, Sulindac ethyl ester, cis-Sulindac ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C22H21FO3S/c1-4-26-22(24)13-20-14(2)19(18-10-7-16(23)12-21(18)20)11-15-5-8-17(9-6-15)27(3)25/h5-12H,4,13H2,1-3H3/b19-11-
SMIL CCOC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13
IUPAC navn ethyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 384.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 384.1195 g/mol