Få mere at vide
Sulindac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Sulindac Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac Ethyl Ester |
| CAS | 68299-97-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulindac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H21 F O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid ethyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, ethyl ester, (Z)-, Sulindac ethyl ester, cis-Sulindac ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21FO3S/c1-4-26-22(24)13-20-14(2)19(18-10-7-16(23)12-21(18)20)11-15-5-8-17(9-6-15)27(3)25/h5-12H,4,13H2,1-3H3/b19-11- |
| SMIL | CCOC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methylidene]inden-1-yl]acetate |
| Vis mere |