missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulindac-d6, TRC

Artikelnummer. 30424244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424244 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30424244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69921725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulindac-d6
CAS 2714166-73-9
Molekylær formel C20H11D6FO3S
Mængde 25 mg
Synonym (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[(4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid-d6, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[(p-methylsulfinyl)benzylidenyl]indene-3-acetic Acid-d6, Aflodac-d6, Algocetil-d6, Arthrocine-d6, Artribid-d6, Citireuma-d6, Clinoril-d6, Clisundac-d6, Imbaral-d6, MK 231-d6, Mobilin-d6, Reumofil-d6, Reumyl-d6, Sudac-d6, Sulindac-d6, Sulindac sulfoxide-d6, Sulinol-d6, Sulreuma-d6, cis-Sulindac-d6
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-/i2D3,9D,11D2
SMIL O=S(C([2H])([2H])[2H])C(C=C1)=CC=C1/C([2H])=C2C(C)=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C3=CC(F)=CC=C3/2
IUPAC navn (Z)-2-(5-fluoro-2-methyl-1-((4-((methyl-d3)sulfinyl)phenyl)methylene-d)-1H-inden-3-yl)acetic-2,2-d2 acid
Molekylvægt (g/mol) 362.45
Formel vægt 362.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.