missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulindac-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulindac-d6 |
| CAS | 2714166-73-9 |
| Molekylær formel | C20H11D6FO3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[(4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid-d6, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[(p-methylsulfinyl)benzylidenyl]indene-3-acetic Acid-d6, Aflodac-d6, Algocetil-d6, Arthrocine-d6, Artribid-d6, Citireuma-d6, Clinoril-d6, Clisundac-d6, Imbaral-d6, MK 231-d6, Mobilin-d6, Reumofil-d6, Reumyl-d6, Sudac-d6, Sulindac-d6, Sulindac sulfoxide-d6, Sulinol-d6, Sulreuma-d6, cis-Sulindac-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-/i2D3,9D,11D2 |
| SMIL | O=S(C([2H])([2H])[2H])C(C=C1)=CC=C1/C([2H])=C2C(C)=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C3=CC(F)=CC=C3/2 |
| IUPAC navn | (Z)-2-(5-fluoro-2-methyl-1-((4-((methyl-d3)sulfinyl)phenyl)methylene-d)-1H-inden-3-yl)acetic-2,2-d2 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.45 |
| Formel vægt | 362.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?