Få mere at vide
Sulindac 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325046
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325046 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325046 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17025500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulindac
CAS 38194-50-2
Analyt- eller komponentnavne Sulindac
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H17 F O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
InChI formel InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
SMIL CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C
IUPAC navn 2-[(3Z)-6-fluoro-2-methyl-3-[(4-methylsulfinylphenyl)methyliden] inden-1-yl]eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 356.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 356,0882 g/mol