Få mere at vide
Sulfuryl Chloride, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274350 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10274350 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9560/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 69.1°C
Smeltepunkt -54.1°C
CAS 7791-25-5
Farve Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Molekylær formel Cl2O2S
MDL nummer MFCD00011451
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
InChI nøgle YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC navn sulfuryl dichloride
Molekylvægt (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formel vægt 134.96g/mol
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Damptryk 133mbar at 20°C
Tæthed Vapor Density: 4.7
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.