Få mere at vide
Sulfurylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15472997
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472997 250 g 250g
15482997 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089411.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134,96 g/mol
Sulfurylchlorid anvendes som chlorerings-, sulfonerings- og chlorsulfoneringsmiddel. Det bruges også som en kilde til chlor og fungerer som et reagens ved omdannelsen af C-hydrogen til C-chlor ved siden af den aktiverende substituent, nemlig carbonyler og sulfoxider. Som et chloreringsmiddel er det involveret i chloreringen af substrater som alkaner, alkener, alkyner, aromater, tetrahydrofuran og epoxider. Det finder anvendelse i omdannelsen af thioler eller disulfider til deres tilsvarende sulfenylchlorider. Det spiller en afgørende rolle at behandle uld for at forhindre krympning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-25-5
Molekylær formel Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 134.96
MDL nummer MFCD00011451
InChI nøgle YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC navn sulfuryldichlorid
SMIL ClS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 69 °C
Kemisk navn eller materiale Sulfuryl chloride
Smeltepunkt °C til 54 °C
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, toluen, kloroform, ether, carbontetrachlorid og iseddikesyre.
Formel vægt 134.96
Brydningsindeks 1.4437
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.68 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuryl chloride