Få mere at vide
Sulfurylchlorid, 1 M opløsning. i dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414557
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414557 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15414557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31899.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134,96 g/mol
Sulfurylchlorid bruges ofte som en kilde til klor. anvendes i vid udstrækning som reagens ved omdannelsen af CH ? C-Cl støder op til aktiverende substituent, såsom carbonyler og sulfoxider. Det chlorerer også alkaner, alkener, alkyner, aromater, ethere (såsom tetrahydrofuran) og epoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfurylchlorid bruges ofte som en kilde til klor. anvendes i vid udstrækning som et reagens ved omdannelsen af CH→ C-Cl støder op til aktiverende substituent, såsom carbonyler og sulfoxider. Det klorerer også alkaner, alkener, alkyner,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuryl chloride
CAS 7791-25-5
Mængde 500 mL
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.352
Molekylær formel Cl2O2S
Lineær formel SO2Cl2
MDL nummer MFCD00011451
FN nummer UN2922
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC navn sulfuryldichlorid
Molekylvægt (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formel vægt 134.96
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane