Få mere at vide
Sulfurous acid, ACS, 6.0% SO{2} min
Artikelnummer. p-3208645
Mængde:
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
Artikelnummer. 11434990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033275.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82.073 g/mol
Svovlsyre anvendes som reduktionsmiddel, blegemiddel og desinfektionsmiddel. Det bruges til blegning af fugtet uld, halm til hatte og andre materialer, der er skadet af klor. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel såvel som eksternt på grund af dets parasiticide effekt ved forskellige hudsygdomme. Dens derivat, dvs. sulfitter er inkluderet i antiseptika, antifermenteringsmidler og antizymotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-99-2
Molekylær formel H2O3S
Molekylvægt (g/mol) 82.073
MDL nummer MFCD00011335
InChI nøgle LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC navn svovlsyrling
SMIL OS(=O)O
Tekniske data
Udseende Colourless liquid
Kemisk navn eller materiale Sulfurous acid
Farve Farveløs
Navn note 6.0% SO2 min.
Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
Lugt Pungent
Følsomhed Luftfølsom
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 82.08
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphurous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfurous acid