Få mere at vide
Svovlsyre, ACS, 6,0% SO{2} min
Artikelnummer. 11434990
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434990 500 mL 500ml
11444990 4 x 500 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033275.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 500ml
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82,073 g/mol
Svovlsyre anvendes som reduktionsmiddel, blegemiddel og desinfektionsmiddel. Det bruges til blegning af fugtet uld, halm til hatte og andre materialer, der er skadet af klor. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel såvel som eksternt på grund af dets parasiticide effekt ved forskellige hudsygdomme. Dens derivat, dvs. sulfitter er inkluderet i antiseptika, antifermenteringsmidler og antizymotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-99-2
Molekylær formel H2O3S
Molekylvægt (g/mol) 82.073
MDL nummer MFCD00011335
InChI nøgle LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC navn svovlsyrling
SMIL OS(=O)O
Tekniske data
Udseende Farveløs væske
Kemisk navn eller materiale Sulfurous acid
Farve Farveløs
Navn note 6,0% SÅ2 min.
Tæthed 1,03 g/cm3 ved 20 °C
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Luftfølsom
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 82.08
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphurous acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid