Få mere at vide
Sulfurous Acid 5 to 6% SO2, Supelco™
Artikelnummer. 15833950
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15833950 2.5 L 2.5 L
15823950 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15833950 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1007612500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfurous Acid 5 to 6% SO2
Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Grad Ungraded