Få mere at vide
Svovlsyre, ULTREX II, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10006060 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10006060 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10006060 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 6902.0500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Farve Farveløs
Navn note ULTREX II
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 295 °C til 315 °C
Tæthed 1,84 g/cm³
Analyseprocentområde 93 til 98 %
Mængde 500 mL
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 23MPa
Fysisk form Viskøs væske
MDL nummer MFCD00064589
FN nummer 1830
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08