Få mere at vide
Svovlsyre, TraceSELECT™ Ultra,≥ 95 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697050 1 L Poly flaske 1 L
15607060 250 mL Poly flaske 250ml
15617060 500 mL Poly flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15697050 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 772391L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
TraceSELECT™ Ultra, til ultratrace analyse,≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
pH <1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18°C
Kogepunkt 203°C
Tæthed 1.840g/mL at 25°C, 1.83g/mL at 20°C
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Damptryk 1mmHg (146°C)
Mængde 1 L
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Væske
FN nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed ≥95% (T)
Grad TraceSELECT™ Ultra