Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| pH | <1 |
| Smeltepunkt | -18°C |
| Kogepunkt | 203°C |
| Tæthed | 1.840g/mL at 25°C, 1.83g/mL at 20°C |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Poly flaske |
| Damptryk | 1mmHg (146°C) |
| Mængde | 250 mL |
| Lineær formel | H2SO4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- sulphuric acid
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid