Få mere at vide
Svovlsyre, TraceSELECT™ , til sporanalyse,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7121630 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15657320
Brand: Honeywell-Fluka 84716500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
TraceSELECT™ , til sporanalyse,≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Navn note TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Kogepunkt 310°C
CAS min % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Tæthed 1.840 g/mL at 25 °C(lit.)
Emballage Plastflaske
Damptryk 1 mmHg (146°C)
Mængde 500 mL
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08
Procent renhed ≥95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sulphuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid