Få mere at vide
Svovlsyre, TraceSELECT™ , til sporanalyse,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Navn note | TraceSELECT™, for trace analysis,≥95% |
| Kogepunkt | 310°C |
| CAS min % | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Tæthed | 1.840 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Emballage | Plastflaske |
| Damptryk | 1 mmHg (146°C) |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | H2SO4 |
| Vis mere |