Få mere at vide
Svovlsyre 93-98%, Spor Metal™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11315830 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315830 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11315830 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A510P1
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Polyflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt 10 °C
Kogepunkt 290 °C
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 21 mPa ved 25 °C
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98,07 g/mol